missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CXCL12/SDF-1 DuoSet ELISA
Descripción
The Mouse CXCL12/SDF-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL12/SDF-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 20315 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?