Learn More
Mouse CX3CR1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
CX3CR1 Polyclonal specifically detects CX3CR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CX3CR1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| N.º de referencia del gen | Q9Z0D9 |
| Alias de gen | Beta chemokine receptor-like 1, CCRL1, chemokine (C-C) receptor-like 1, chemokine (C-X3-C motif) receptor 1, chemokine (C-X3-C) receptor 1, CMKbRL1, CMK-BRL1, CMK-BRL-1, CMKDR1, CX3C chemokine receptor 1, Fractalkine receptor, G protein-coupled receptor 13, GPR13G-protein coupled receptor 13, GPRV28, V28, V28C-X3-C CKR-1 |
| Símbolos de los genes | CX3CR1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse CX3CR1 Met1-Thr32, Leu92-Lys104, Thr169-Val196, Lys258-Leu274 Accession # Q9Z0D9 |
| Mostrar más |