Learn More
Mouse CX3CR1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descrizione
CX3CR1 Polyclonal specifically detects CX3CR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antígeno | CX3CR1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| N.º de referencia del gen | Q9Z0D9 |
| Alias de gen | Beta chemokine receptor-like 1, CCRL1, chemokine (C-C) receptor-like 1, chemokine (C-X3-C motif) receptor 1, chemokine (C-X3-C) receptor 1, CMKbRL1, CMK-BRL1, CMK-BRL-1, CMKDR1, CX3C chemokine receptor 1, Fractalkine receptor, G protein-coupled receptor 13, GPR13G-protein coupled receptor 13, GPRV28, V28, V28C-X3-C CKR-1 |
| Símbolos de los genes | CX3CR1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant mouse CX3CR1 Met1-Thr32, Leu92-Lys104, Thr169-Val196, Lys258-Leu274 Accession # Q9Z0D9 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?