missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse CTX ELISA Kit
Descripción
C-terminal telopeptide of type I collagen (CTX) is a structural component of type I collagen, the most abundant collagen type in the extracellular matrix of connective tissues. The CTX region is located at the carboxy-terminal end of the collagen molecule and is crucial for collagen cross-linking, which contributes to the stability and integrity of the collagen fibrils. It serves as a marker for bone resorption; during bone degradation, CTX is released into the bloodstream, making it a useful biomarker for assessing bone health and diseases such as osteoporosis. CTX mediates signal transmission in tissue homeostasis and stabilizes the triple-helical structure of collagen through cross-links formed at the telopeptide region.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.25 to 2000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 18.75 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Método de detección | Colorimetric |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA Microplate (Dismountable) |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Especies diana | Mouse |
| Para utilizar con (equipo) | Colorimetric Microplate Reader |
| CV interensayo | <10 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?