Learn More
R&D Systems™ Mouse CTRP5/C1qTNF5 (NP_663588) VersaClone cDNA
Produktkod. 18703859
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10 microgramos
Produktkod. Cantidad unitSize
18703859 10 μg 10 microgramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18703859
Brand: R&D Systems™ RDC2119
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
R&D Systems™ Mouse CTRP5/C1qTNF5 (NP_663588) VersaClone cDNA is a member of the C1q/tumor necrosis factor superfamily.
The Mouse CTRP5/C1qTNF5 (NP_663588) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for C1qTNF5/CTRP5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The C1qTNF5/CTRP5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
génica mC1qtnf5
Número de acceso NP_663588
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 745bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 114902
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Mouse
Cantidad 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.