Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CRELD2 de ratón
Código de producto. p-7219772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17115619 5 x 96 pruebas cada uno
17104873 96 pruebas paquete de 96
18517864 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17115619 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM19RBX5
El CRELD2 de ratón cuantifica el CRELD2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante.
El CRELD2 de ratón cuantifica el CRELD2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CRELD2 de ratón natural y recombinante.
La CRELD2 puede regular el transporte del receptor de acetilcolina neuronal alfa4-beta2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 5730592L21Rik; C85758; CREL2; Creld2; cisteína rica en EGF como dominios 2; cisteína rica en EGF como dominios 2; cisteína rica en EGF como proteína de dominio 2; cisteína rica en EGF como dominios 2; DFZp667O055; MGC11256; proteína disulfuro CRELD2; RGD1310614; UNQ185/PRO211
Intervalo del ensayo De 0,045 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,045 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9CYA0
Símbolo de gen CRELD2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CRELD2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min