Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CRELD2 de ratón
Descripción
El CRELD2 de ratón cuantifica el CRELD2 de ratón en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CRELD2 de ratón natural y recombinante.
La CRELD2 puede regular el transporte del receptor de acetilcolina neuronal alfa4-beta2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 5730592L21Rik; C85758; CREL2; Creld2; cisteína rica en EGF como dominios 2; cisteína rica en EGF como dominios 2; cisteína rica en EGF como proteína de dominio 2; cisteína rica en EGF como dominios 2; DFZp667O055; MGC11256; proteína disulfuro CRELD2; RGD1310614; UNQ185/PRO211 |
| Intervalo del ensayo | De 0,045 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,045 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9CYA0 |
| Símbolo de gen | CRELD2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |