missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710479 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710479 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB7842G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 644346
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P34902
Alias de gen CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 R gamma, IL-2 receptor subunit gamma, IL2R gamma, IL-2R subunit gamma, IL2RG, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Símbolos de los genes IL2RG
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived recombinant mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma Trp23-Ala263 (predicted) Accession # P34902
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3561
Especificidad de la prueba Detects mouse Common gamma Chain/IL-2 R gamma in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-2 R alpha , rmIL-2 R beta , recombinant human (rh) IL-2 R gamma , rhIL-15 R alpha , recombinant rat IL-2 R alpha , or recombinant canine IL-2 R alpha is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.