missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18729017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18729017 25 μg 25 microgramos
18032382 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18729017 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2649SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Chitinase 3-like 1 Polyclonal specifically detects Chitinase 3-like 1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chitinase 3-like 1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q61362
Alias de gen AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40
Símbolos de los genes Chil1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Chitinase 3-like 1 Tyr22-Ala381 Accession # Q61362
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1116
Especificidad de la prueba Detects mouse Chitinase 3-like 1 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human Chitinase 3-like 1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.