Learn More
Invitrogen™ Mouse CD80 ELISA Kit
Descripción
Mouse CD80 quantitates mouse CD80 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse CD80.
CD80 (B7-1) y CD86 (B7-2) son ligandos de la molécula coestimuladora crítica de células CD28 y de un receptor inhibitorio CTLA-4 (CD152). Ambas moléculas B7 se expresan en células presentadoras de antígenos profesionales y son esenciales para la activación de las células T, y ambas moléculas también pueden sustituirse unas por otras en este proceso. El CD80 se induce rápidamente en la superficie de las células B activadas in vitro, con líneas de células B transformadas por el virus de Epstein Barr (EBV), con líneas de células de linfoma de Burkitts, con células de linfoma folicular B recién aisladas, células T y monocitos. El antígeno de activación de linfocitos B B7-1 proporciona señales reguladoras para los linfocitos T como consecuencia de la unión a los ligandos CD28 y CTLA4 de las células T. Las enfermedades asociadas con la disfunción CD80 incluyen el carcinoma de células escamosas de la vesícula biliar y la miocarditis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Antígeno de activación B7-1; B7; proteína B7; B7.1; B71; B7-1; proteína B7-1; BB1; antígeno de activación B-linfocitaria B7; Cd28l; CD28LG; CD28LG1; CD80; CD80 a homólogo de rata del CD28/CTLA humano - 4 ligandos (B7-1); anitgen CD80; antígeno CD80; antígeno CD80 (ligando de antígeno CD28 1, antígeno B7-1); molécula Cd80; precursor de proteína CD80; factor coestimulador CD80; Variante de molécula coestimuladora IgV-CD80; receptor de contrareceptor CTLA-4 B7.1; LAB7; Ly53; Ly-53; MIC17; sCD 80; sCD80; CD 80 soluble; CD80 soluble; Molécula coestimuladora de células T; proteína coestimuladora de células T B7-1; antígeno de activación de linfocitos T CD80; TS/A-1; TSA1 |
| Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q00609 |
| Símbolo de gen | CD80 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |