missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CD55/DAF Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18180561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18180561 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18180561

Marca: R&D Systems MAB5376

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD55/DAF Monoclonal specifically detects CD55/DAF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD55/DAF
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 583905
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q61475
Alias de gen CD55, CD55 antigen, CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group), CR, CRdecay accelerating factor for complement (CD55, Cromer blood group system), CROMDAFcomplement decay-accelerating factor, DAF, decay accelerating factor for complement, TC
Símbolos de los genes CD55
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD55/DAF Met1-Pro359 Accession # Q61475
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1604
Especificidad de la prueba Detects mouse CD55/DAF in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human CD55 or recombinant mouse CD97 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.