missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CD48/SLAMF2 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CD48/SLAMF2 Monoclonal specifically detects CD48/SLAMF2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD48/SLAMF2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 331504 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | BAE96326 |
| Alias de gen | BCM1, BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?