missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CD23/Fc epsilon RII Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18758428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18758428 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18758428

Marca: R&D Systems MAB6900SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD23/Fc epsilon RII Monoclonal specifically detects CD23/Fc epsilon RII in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD23/Fc epsilon RII
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 691632
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P20693
Alias de gen BLAST-2, CD23, CD23A, CD23CD23 antigen, CLEC4J, CLEC4JC-type lectin domain family 4 member J, C-type lectin domain family 4, member J, Fc epsilon RII, Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23), FCE2Fc fragment of IgE, low affinity II, receptor for (CD23A), fc-epsilon-RII, FCER2, Fcer2a, FceRII, IGEBF, Immunoglobulin E-binding factor, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Ly-42, Lymphocyte IgE receptor
Símbolos de los genes Fcer2a
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD23/Fc epsilon RII Glu50-Pro331 Accession # P20693
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2208
Especificidad de la prueba Detects mouse CD23/Fc epsilon RII in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) Fc epsilon RIA or rhFc epsilon RIG is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.