missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CD160 Antibody, R&D Systems™
Descripción
CD160 Polyclonal specifically detects CD160 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD160 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready |
| N.º de referencia del gen | AAH21596 |
| Alias de gen | BY55, BY55FLJ46513, CD160, CD160 antigenimmunoglobulin superfamily member, CD160 molecule, Natural killer cell receptor BY55, NK1, NK28 |
| Símbolos de los genes | CD160 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?