missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CD117/c-kit Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18785649 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18785649 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB1356V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD117/c-kit
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 180627
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05532
Alias de gen CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, KIT, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCF R, SCFR, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Símbolos de los genes KIT
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD117/c-kit Gln25-Thr519 (Ala207Glu) Accession # P05532
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3815
Especificidad de la prueba Detects mouse CD117/c-kit in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.