missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CCR9 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18155621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18155621 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18155621 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB21601T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCR9 Monoclonal specifically detects CCR9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 242503R
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2Mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9WUT7
Alias de gen C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR9, CCR-9, CD199, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfected with mouse CCR9 Met1-Leu369 Accession # Q9WUT7
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10803
Especificidad de la prueba Detects mouse CCR9 in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.