missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CCR5 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
CCR5 Monoclonal specifically detects CCR5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 225307 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells |
| Formulación | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and sodium azide |
| N.º de referencia del gen | P51682 |
| Alias de gen | C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR5, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?