missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse CCR3 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CCR3 Monoclonal specifically detects CCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 83101 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | P51678 |
| Alias de gen | b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR3, CCR-3, CD193, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841 |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?