Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL8/MCP-2 DuoSet ELISA
Descripción
The Mouse CCL8/MCP-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CCL8/MCP-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 20307 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |