missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CCL6/C10 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18701798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701798 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701798 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC487R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL6/C10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 262016
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P27784
Símbolos de los genes Ccl6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse CCL6/C10 Gly22-Ala116 Accession # P27784
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20305
Especificidad de la prueba Detects mouse CCL6/C10 in Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human CCL1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, recombinant mouse CCL3, 4, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, or recombinant rat CCL20 is observed.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.