missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Cathepsin B Antibody, R&D Systems™

Descripción
Cathepsin B Polyclonal specifically detects Cathepsin B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cathepsin B |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.33 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P10605 |
| Alias de gen | APP secretase, APPS, cathepsin B, Cathepsin B1, CPSBamyloid precursor protein secretase, CTSB, cysteine protease, EC 3.4.22, EC 3.4.22.1 |
| Símbolos de los genes | CTSB |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?