missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18048891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18048891 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18048891

Marca: R&D Systems AF2344

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 12 publications

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX/CA9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8VHB5
Alias de gen CA9, CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Símbolos de los genes Car9
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Carbonic Anhydrase IX/CA9 Gln32-Asp390 Accession # Q8VHB5
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 768
Especificidad de la prueba Detects mouse Carbonic Anhydrase IX/CA9 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human (rh) CA9 is observed, 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CA14 is observed, and less than 1% cross-reactivity with rhCA1, -2, -3, -8, -10, -13, rmCA4, and -12 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.