missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse C1qR1/CD93 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18755318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18755318 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18755318

Marca: R&D Systems FAB1696G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

C1qR1/CD93 Monoclonal specifically detects C1qR1/CD93 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1qR1/CD93
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 223437
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O89103
Alias de gen AA4 Antigen, C1q R1, C1q receptor 1, C1q Rp, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Collectin Receptor, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Ly68, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4
Símbolos de los genes CD93
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse C1q R1/CD93 Ala23-Asn572 Accession # O89103
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22918
Especificidad de la prueba Detects mouse C1q R1/CD93 in direct ELISAs.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.