missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Brorin/VWC2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18031622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18031622 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18031622 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF6730

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Brorin/VWC2 Polyclonal specifically detects Brorin/VWC2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Brorin/VWC2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8C8N3
Alias de gen Brain-Specific Chordin-Like, Brain-Specific Chordin-Like Protein, brorin, PSST739, UNQ739, Von Willebrand Factor C Domain Containing 2, Von Willebrand Factor C Domain-Containing Protein 2, VWC2
Símbolos de los genes Vwc2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Brorin/VWC2 Ser28-Met324 Accession # Q8C8N3
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 375567
Especificidad de la prueba Detects mouse Brorin/VWC2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 100% cross-reactivity with recombinant human Brorin/VWC2 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.