missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse beta-NGF ELISA Kit
Descripción
Mouse beta-NGF quantitates mouse beta-NGF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse beta-NGF.
El factor de crecimiento neuronal (NGF) influye en la supervivencia y diferenciación de una variedad de células neuronales y no neuronales. Las acciones de este polipéptido resultan de la unión a receptores específicos de la superficie de la célula que están presentes como sitios de alta y baja afinidad. Aunque ambos tipos de receptores se unen al NGF, solo la forma de alta afinidad es capaz de transducir la señal. Los estudios de enlace cruzado con 125I-NGF han demostrado que el receptor de alta afinidad de las células PC12 de rata forma un complejo Mr 158 000 con el NGF, mientras que el receptor de baja afinidad forma un complejo Mr 100 000. Se han producido y secuenciado clones de ADNc de longitud completa para los genes receptores del NGF tanto en humanos como en ratas, revelando una homología superior al 90 % entre las dos especies. El NGF muestra una actividad estimulante del crecimiento de los nervios y participa en la regulación del crecimiento y la diferenciación de las neuronas simpáticas y de ciertas neuronas sensoriales. Además, el NGF estimula la división y diferenciación de las neuronas sensoriales simpáticas y embrionarias. Las mutaciones en el gen NGF se han asociado con la neuropatía sensorial y autonómica hereditaria, tipo 5 (HSAN5), y la desregulación de la expresión del gen NGF se asocia con la rinitis alérgica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | factor de crecimiento del nervio B; beta ngf; factor de crecimiento de nervio beta; BetaNGF; beta-NGF; bNGF; b-NGF; HSAN5; MGC161426; MGC161428; factor de crecimiento nervioso; factor de crecimiento nervioso (polipéptido beta); factor de crecimiento nervioso, beta; factor de crecimiento nervioso, subunidad beta; NGF; NGF b; NGF ß; NGFB; NGFbeta; NGFß; factor de crecimiento del nervio ß; ß NGF; ßNGF |
| Intervalo del ensayo | De 40 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 40 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01139 |
| Símbolo de gen | NGF |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?