missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse beta IG-H3 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18092472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18092472 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18092472

Marca: R&D Systems AF2559

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Beta Ig-h3/TGFBI Polyclonal specifically detects Beta Ig-h3/TGFBI in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beta Ig-h3/TGFBI
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL
N.º de referencia del gen P82198
Alias de gen beta IGH3, Beta ig-h3, BIGH3EBMD, CDB1, CDG2, CDGG1transforming growth factor, beta-induced, 68kD, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, Kerato-epithelin, LCD1, RGD-CAP, RGD-containing collagen-associated protein, TGFBI, TGFBIP, transforming growth factor, beta-induced, 68kDa, transforming growth factor-beta-induced protein ig-h3
Símbolos de los genes TGFBI
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse beta IG-H3 Gly24-His683 Accession # P82198
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7045
Especificidad de la prueba Detects mouse beta IG-H3 in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 6% cross-reactivity with recombinant human (rh) beta IG-H3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.