missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse B7-H3 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18032832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18032832 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18032832

Marca: R&D Systems BAF1397

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

B7-H3/CD276 Polyclonal specifically detects B7-H3/CD276 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H3/CD276
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8VE98
Alias de gen B7H3, B7H34Ig-B7-H3, B7-H3B7 homolog 3, CD276, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Símbolos de los genes CD276
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H3 Val29-Phe244 Accession # Q8VE98
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80381
Especificidad de la prueba Detects mouse B7-H3 in Western blots. In Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant human B7-H3 is observed and less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) B7-H2, rmB7-H1, and rmB7-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.