missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Axl Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody has been used in 17 publications
227.85€ - 623.70€
Especificaciones
| Antígeno | Axl |
|---|---|
| Concentración | LYOPH |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18735936
![]() |
R&D Systems
AF854-SP |
25 μg |
241.00€ 227.85€ / 25 microgramos Ahorro 13.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18070772
|
R&D Systems
AF854 |
100 μg |
660.00€ 623.70€ / 100 microgramos Ahorro 36.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Axl Polyclonal specifically detects Axl in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.Especificaciones
| Axl | |
| Western Blot 0.1 ug/mL | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse | |
| AI323647, ARK, AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, Tyro7, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFO, UFOoncogene AXL | |
| AXL | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Q80YQ3 | |
| 558 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Axl His20-Pro443 Accession # Q80YQ3 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse Axl in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human Axl is observed. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto