missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Axl Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18728198 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18728198

Proveedor: R&D Systems FAB8541N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Axl Monoclonal specifically detects Axl in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Axl
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 175128
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q00993
Alias de gen AI323647, ARK, AXL oncogene, AXL receptor tyrosine kinase, AXL transforming sequence/gene, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, JTK11, Tyro7, tyrosine-protein kinase receptor UFO, UFO, UFOoncogene AXL
Símbolos de los genes AXL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Axl Ala19-Trp445 Accession # Q00993
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 558
Especificidad de la prueba Detects mouse Axl.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.