missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse ASGR1/ASGPR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18710947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18710947 100 μg 100 microgramos
18793217 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18710947

Marca: R&D Systems MAB27552100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ASGPR1 Monoclonal specifically detects ASGPR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ASGPR1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 352803
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 μg;/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5-25 μg;/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_033844
Alias de gen ASGPR, ASGPR 1, ASGP-R 1, ASGPR1, asialoglycoprotein receptor 1, CLEC4H1, CLEC4H1ASGPR1, C-type lectin domain family 4 member H1, Hepatic lectin H1, HL-1, MHL1, RHL1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse ASGR1/ASGPR1, Ser60-Asn284, Accession No. NP_033844
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 432.0
Especificidad de la prueba Detects mouse ASGR1/ASGPR1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.