missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VCAM1, Mouse, APC, Clone: STA, Abnova™

Código de producto. 16007566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16007566 100 Reactions 100 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16007566

Marca: Abnova MAB9798.100Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native VCAM1.

This gene is a member of the Ig superfamily and encodes a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine-activated endothelium. This type I membrane protein mediates leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction, and may play a role in the development of artherosclerosis and rheumatoid arthritis. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno VCAM1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon STA
Conjugado APC
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native VCAM1.
Dilución Flow Cytometry (10 uL reagent/100 uL of whole blood or 106 cells) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.02% BSA, 0.09% sodium azide)
génica VCAM1
Alias de gen CD106/DKFZp779G2333/INCAM-100/MGC99561
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified VCAM1 from human DS6 T cell line.
Método de purificación Size-exclusion chromatography purification
Cantidad 100 Reactions
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody STA recognizes VCAM1 (CD106 antigen), a 100-110 kDa type I membrane protein of the immunoglobulin superfamily, a crucial mediator of leukocyte adhesion, and a costimulation molecule.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store in the dark at 4°C. Avoid prolonged exposure to light. Do not freeze.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.