Learn More
VASN, Mouse, Clone: 4G7, Abnova™
Código de producto. 16161457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
16161457 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 16161457
Marca: Abnova H00114990M05A.200uL
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant VASN.
Sequence: NPFNCVCPLSWFGPWVRESHVTLASPEETRCHFPPKNAGRLLLELDYADFGC
Especificaciones
Antígeno VASN
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4G7
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant VASN.
Formulación ascites with no preservative
génica VASN
N.º de referencia del gen NM_138440
Alias de gen SLITL2
Símbolos de los genes VASN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno VASN (NP_612449,298 a.a. ∽ 349 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114990
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Ascites
Isotype IgG2a κ