missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THY1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16116635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16116635 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16116635

Marca: Abnova H00007070A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant THY1.

Sequence: TACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEGTYTCALHHSGHSPPISSQNVTVLRDKLVKCEGIS

Especificaciones

Antígeno THY1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant THY1.
Formulación 50% glycerol
génica THY1
N.º de referencia del gen NM_006288
Alias de gen CD90/FLJ33325
Símbolos de los genes THY1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno THY1 (NP_006279, 26 a.a. ∽ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7070
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Antisera
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.