missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
THY1, Mouse, Clone: F15-42-1, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against native THY1.
Marca: Abnova MAB2525.200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| THY1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Flow cytometry (10ul of the suggested working dilution 1:10-1:50 to label 106 cells in 100ul) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| THY1 | |
| THY1 | |
| Native purified human THY1. | |
| RUO | |
| 7070 | |
| Human, Rat | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
| F15-42-1 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against native THY1. | |
| In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide) | |
| CD90/FLJ33325 | |
| Mouse | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| This antibody recognizes the human CD90 cell surface antigen, a 25kD glycoprotein homologous to rat Thy1. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido