missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEAD2 (A01), Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TEAD2.
Marca: Abnova H00008463-A01.50uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: WQARGLGTARLQLVEFSAFVEPPDAVDSYQRHLFVHISQHCPSPGAPPLESVDVRQIYDKFPEKKGGLRELYDRGPPHAFFLVKFWADLNEspecificaciones
| TEAD2 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant TEAD2. | |
| TEAD2 | |
| ETF/TEF-4/TEF4 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antisera |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_003598 | |
| TEAD2 | |
| TEAD2 (NP_003589, 218 a.a. ∽ 307 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 8463 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido