missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stat5a, Mouse, Clone: 5F6.F1, Abnova™

Código de producto. 16065426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16065426 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16065426 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB2097.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Stat5a.

Especificaciones

Antígeno Stat5a
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5F6.F1
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of Stat5a.
Dilución ELISA (1:20000) Western Blot (1:500-1:2000) Immunohistochemistry (20-40 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 20mM KH2PO4, 150mM NaCl, pH 7.2 (0.01% sodium azide)
génica Stat5a
Alias de gen AA959963/STAT5
Símbolos de los genes Stat5a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y694 of mouse Stat5a.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20850
Especificidad de la prueba This antibody is specific to mouse Stat5alpha protein phosphorylated at Y694.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.