missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SILV, Mouse, Clone: HMB45, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against SILV.
Marca: Abnova MAB11322.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| SILV | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1.0 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| SILV | |
| SILV | |
| An extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes. | |
| RUO | |
| 6490 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| HMB45 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against SILV. | |
| Bioreactor concentrate (0.05% sodium azide) | |
| D12S53E/ME20/PMEL/PMEL17/SI/SIL/gp100 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido