missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINA1 Mouse anti-Human, Monoclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16026886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16026886 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16026886

Marca: Abnova MAB6144.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native SERPINA1.

The protein encoded by this gene is secreted and is a serine protease inhibitor whose targets include elastase, plasmin, thrombin, trypsin, chymotrypsin, and plasminogen activator. Defects in this gene can cause emphysema or liver disease. Several transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq

Especificaciones

Antígeno SERPINA1
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native SERPINA1.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4
génica SERPINA1
Alias de gen A1A/A1AT/AAT/MGC23330/MGC9222/PI/PI1/PRO2275
Símbolos de los genes SERPINA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified SERPINA1 from human serum.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5265
Especificidad de la prueba These antibodies specifically recognize alpha-1-antichymotrypsin. They do not cross-react with alpha-1-antitrypsin.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.