missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100 Mouse anti-Bovine, Human, Mouse, Rat, Clone: 4C4.9, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against S100.
Marca: Abnova MAB11286.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| S100 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:400) Western Blot (1-3 ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| Protein G affinity chromatography | |
| RUO | |
| Bovine, Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 4C4.9 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against S100. | |
| In 0.2mg/mL PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide) | |
| S100 protein purified from bovine brain | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido