missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCN2, Mouse, Clone: 2B12, Abnova™

Código de producto. 16160142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16160142 200 μL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16160142 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00005955M01A.200uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RCN2.

The protein encoded by this gene is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. This gene maps to the same region as type 4 Bardet-Biedl syndrome, suggesting a possible causative role for this gene in the disorder. [provided by RefSeq]

Sequence: KAEELHYPLGERRSDYDREALLGVQEDVDEYVKLGHEEQQKRLQAIIKKIDLDSDGFLTESELSSWIQMSFKHYAMQEAKQQFVEYDKNSDDTVTWDEYNIQMYDRVIDFDENTALDDAEEESFRKLHLKDKKRFEKANQDSGPGLSLEEFIAFEHPEEVDYMTEFVIQEALEEHDKNGDGFVSLEEFLGDYRWDPTANEDPEWILVEKDRFVNDYDKDNDGRLDPQELLPWVVPNNQGIAQEEALHLIDEMDLNGDKKLSEEEILENPDLFLTSEATDYGRQLHDDYFYHDEL

Especificaciones

Antígeno RCN2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2B12
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant RCN2.
Formulación ascites with no preservative
génica RCN2
N.º de referencia del gen BC004892
Alias de gen E6BP/ERC-55/ERC55/TCBP49
Símbolos de los genes RCN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RCN2 (AAH04892.1,24 a.a. ∽ 317 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5955
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Ascites
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.