missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPT2, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16130506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16130506 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16130506

Marca: Abnova H00009374A01.50uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PPT2.

This gene encodes a member of the palmitoyl-protein thioesterase family. The encoded glycosylated lysosomal protein has palmitoyl-CoA hydrolase activity in vitro, but does not hydrolyze palmitate from cysteine residues in proteins. Three transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, with one of the isoforms being inactive. [provided by RefSeq

Sequence: DHPNATVWRKNFLRVGHLVLIGGPDDGVITPWQSSFFGFYDANETVLEMEEQLVYLRDSFGLKTLLARGAIVRCPMAGISHTAWHSNRTLYETCIEPWLS

Especificaciones

Antígeno PPT2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PPT2.
Formulación 50% glycerol
génica PPT2
N.º de referencia del gen NM_005155
Alias de gen C6orf8/DKFZp564P1516/G14
Símbolos de los genes PPT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PPT2 (NP_005146, 203 a.a. ∽ 302 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9374
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Antisera
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.