Learn More
P53AIP1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: MGSSSEASFRSAQASCSGARRQGLGRGDQNLSVMPPNGRAQTHTPGWVSPCSENRDGLLPATAPGRLCSHRGADIPSFQTHQDPVTASGSSELHADCPQFRALDRAGN
Specifications
Specifications
| Antígeno | P53AIP1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Descripción | Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant P53AIP1. |
| Formulación | 50% glycerol |
| génica | P53AIP1 |
| N.º de referencia del gen | NM_022112 |
| Símbolos de los genes | P53AIP1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Show More |
For Research Use Only