missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOP58/SIK1, Mouse, Clone: 37C12, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against native NOP58/SIK1.
Marca: Abnova MAB3346.200uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| NOP58/SIK1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunocytochemistry (1:500-1:5000) Immunofluorescence (1:500-1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| NOP5 | |
| Mouse | |
| 200 μL | |
| Primary | |
| Yeast | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| 37C12 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against native NOP58/SIK1. | |
| In PBS (50% glycerol, 0.09% sodium azide) | |
| NOP58 | |
| Native purified NOP58/SIK1 from yeast nuclear protein preparations. | |
| RUO | |
| 854487/850894 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido