missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NOD1, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NOD1 protein.
Marca: Abnova H00010392-B01P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MEEQGHSEMEIIPSESHPHIQLLKSNRELLVTHIRNTQCLVDNLLKNDYFSAEDAEIVCACPTQPDKVRKILDLVQSKGEEVSEFFLYLLQQLADAYVDLRPWLLEIGFSPSLLTQSKVVVNTDPVSRYTQQLRHHLGRDSKFVLCYAQKEELLLEEIYMDTIMELVGFSNESLGSLNSLACLLDHTTGILNEQGETIFILGDAGVGKSMLLQRLQSLWATGRLDAGVKFFFHFRCRMFSCFKESDRLCLQDLLFKHYCYPERDPEEVFAFLLRFPHVALFTFDGLDELHSDLDLSRVPDSSCPWEPAHPLVLLANLLSGKLLKGASKLLTARTGIEVPRQFLRKKVLLRGFSPSHLRAYARRMFPERALQDRLLSQLEANPNLCSLCSVPLFCWIIFRCFQHFRAAFEGSPQLPDCTMTLTDVFLLVTEVHLNRMQPSSLVQRNTHSPVETLHAGRDTLCSLGQVAHRGMEKSLFVFTQEEVQASGLQERDMQLGFLRALPELGPGGDQQSYEFFHLTLQAFFTAFFLVLDDRVGTQELLRFFQEWMPPAGAATTSCYPPFLPFQCLQGSGPAREDLFKNKDHFQFTNLFLCGLLSKAKQKLLRHLVPAAALRRKRKALWAHLFSSLRGYLKSLPRVQVESFNQVQAMPTFIWMLRCIYETQSQKVGQLAARGICANYLKLTYCNACSADCSALSFVLHHFPKRLALDLDNNNLNDYGVRELQPCFSRLTVLRLSVNQITDGGVKVLSEELTKYKIVTYLGLYNNQITDVGARYVTKILDECKGLTHLKLGKNKITSEGGKYLALAVKNSKSISEVGMWGNQVGDEGAKAFAEALRNHPSLTTLSLASNGISTEGGKSLARALQQNTSLEILWLTQNELNDEVAESLAEMLKVNQTLKHLWLIQNQITAKGTAQLADALQSNTGITEICLNGNLIKPEEAKVYEDEKRIICFEspecificaciones
| NOD1 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human NOD1 protein. | |
| NOD1 | |
| CARD4/CLR7.1/NLRC1 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 10392 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| BC040339.1 | |
| NOD1 | |
| NOD1 (AAH40339.1,1 a.a. ∽ 953 a.a) full-length human protein. | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido