missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetylprocainamide, Mouse, Clone: 12-322.4.1, Abnova™

Código de producto. 16065536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16065536 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16065536

Marca: Abnova MAB2279.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against N-Acetylprocainamide.

Especificaciones

Antígeno N-Acetylprocainamide
Aplicaciones ELISA, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon 12-322.4.1
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against N-Acetylprocainamide.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno N-Acetylprocainamide conjugated with KLH.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba 3.3% Cross-Reactivity With Procainamide.
Contenido y almacenamiento Store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.