missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC16, Mouse, Clone: 76, Abnova™

Código de producto. 16241550
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16241550 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16241550

Marca: Abnova MAB6358.500ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against MUC16.

Especificaciones

Antígeno MUC16
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 76
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against MUC16.
Dilución ELISA (0.5 ng/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación Lyophilized from 10mM PBS, pH 7.2
génica MUC16
Alias de gen CA125/FLJ14303
Símbolos de los genes MUC16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human MUC16 protein.
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 94025
Especificidad de la prueba This antibody reacts with human CA 125.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.