missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma, Mouse, Clone: NKI/C3, Abnova™

Código de producto. 16100850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
16100850 1 mL 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16100850

Marque: Abnova MAB3552.1mL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against Melanoma.

Spécification

Antígeno Melanoma
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon NKI/C3
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Melanoma.
Dilución Immunohistochemistry (1:10-1:20) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In phosphate buffer, pH 7.3 (0.09% sodium azide)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified from human melanoma cell line.
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.