missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK14, Mouse, Clone: 9F12, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against full-length recombinant MAPK14.
Marca: Abnova MAB6637.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| MAPK14 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Liquid |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 9F12 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant MAPK14. | |
| In PBS (50% glycerol) | |
| Recombinant protein corresponding to full length MAPK14. | |
| RUO | |
| Detects a ∼38KDa protein corresponding to the molecular mass of p38alpha MAPK on SDS PAGE immunoblots. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido