missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ITGA8, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ITGA8.
Marca: Abnova H00008516-A01.50uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: SDTILEVGWPFSARDEFLLYIFHIQTLGPLQCQPNPNINPQDIKPAASPEDTPELSAFLRNSTIPHLVRKRDVHVVEFHRQSPAKILNCTNIECLQISCAEspecificaciones
| ITGA8 | |
| Polyclonal | |
| Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ITGA8. | |
| ITGA8 | |
| ITGA8 | |
| ITGA8 (NP_003629, 836 a.a. ∽ 935 a.a) partial recombinant protein with GST tag. | |
| RUO | |
| 8516 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 50% glycerol | |
| NM_003638 | |
| Mouse | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antisera |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido