missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INS, Mouse, Clone: C7C9, Abnova™

Código de producto. 16089169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16089169 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16089169 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB0512.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against native INS.

After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds. Binding of this mature form of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A variety of mutant alleles with changes in the coding region have been identified. There is a read-through gene, INS-IGF2, which overlaps with this gene at the 5' region and with the IGF2 gene at the 3' region. [provided by RefSeq]

Especificaciones

Antígeno INS
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon C7C9
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against native INS.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
génica INS
Alias de gen ILPR/IRDN
Símbolos de los genes INS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native purified human INS.
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3630
Especificidad de la prueba This antibody cross-reacts with human proinsulin. No cross-reaction with free C-peptide.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.